Få mere at vide
SGE™ Erstatningsnåle til 1 - 2,5 ml sprøjter
Nålemåler:
23 G
25 g
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
Kuppel
LC
Sidehul eller kuppel
Længde (engelsk) Nål:
2''
2,7 tommer
4,52 tommer.
7 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
0,01 tommer.
0,02 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
- 0,63 mm OD, 0,32 mm ID
- 23 gauge
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,012 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,02 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.5 mm |
| Længde (engelsk) Nål | 7 tommer |
| Produkttype | Erstatningsnål |
| Nålespids stil | Fasning |
| Til brug med (udstyr) | Sprøjte (1 til 2,5 μL) |