Få mere at vide
Trajan™ Erstatningsnål til sprøjte med ventil
Nålespids stil:
Sidehul eller kuppel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Erstatningsnåle til brug med sprøjter, der er præmonteret med aftagelige ventiler
- Nålængde: 50 mm
- Nålemåler: 23
- OD: 0,63 mm
- ID: 0,2 mm
Vælg kegle- eller sidehuls-/kuppelspids-stil
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.20 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Produkttype | Udskiftningsventilnål |
| Nålespids stil | Sidehul eller kuppel |