Få mere at vide
Trajan™ Shimadzu Split lige-gennem liner
Mængde:
1 stk.
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet Fremstillet af borosilikatglasFarvekodet efter geometri for nem identifikationTil brug med Shimadzu instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Længde (metrisk) | 95 mm |
| Produkttype | GC-indløbsforing, delt, lige igennem |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.4 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |