Få mere at vide
Trajan™ Shimadzu Split lige-gennem liner
Artikelnummer. 12904001
Mængde:
1 stk.
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12904001
Brand: Trajan™ 092064
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den unikke deaktiveringsproces af SGE indløbsforinger giver fremragende analyse for en lang række forbindelser
  • Hver batch af liners testet for aktivitet
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Farvekodet efter geometri for nem identifikation
  • Til brug med Shimadzu instrumenter
Tekniske data
Mængde 5/pakke
Længde (metrisk) 95 mm
Produkttype Splittet, lige igennem
Diameter (metrisk) Indvendig 3.4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm