Få mere at vide
Trajan™ Shimadzu Splitløs lige-gennem liner
Mængde:
1 stk.
5/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Hver batch af liners testet for aktivitet
- Fremstillet af borosilikatglas
- Farvekodet efter geometri for nem identifikation
- Til brug med Shimazdu-instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5/Pk. |
| Længde (metrisk) | 95 mm |
| Produkttype | Spydfri lige-gennem liner |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.6 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |