Få mere at vide
Trajan™ Erstatningsnål til 5 og 10 ml sprøjter
Description
For sprøjter med aftagelig kanyle eller yderligere udskiftninger, kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
Specifications
Specifications
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,014 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,028 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.37 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.63 mm |
| Længde (engelsk) Nål | 2'' |
| Produkttype | Erstatningsnål |
| Nålespids stil | Aftagelig |
| Til brug med (udstyr) | Sprøjte (5 og 10 ml) |