Få mere at vide
Trajan™ Erstatningsnål til 5 og 10 ml sprøjter
Nålemåler:
22 G
23 G
Nålespids stil:
Aftagelig
Fasning
Længde (engelsk) Nål:
1,9 tommer.
2''
Diameter (engelsk) Indre:
0,012 tommer.
0,014 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
For sprøjter med aftagelig kanyle eller yderligere udskiftninger, kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,012 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,028 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.63 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Længde (engelsk) Nål | 1,9 tommer. |
| Længde (metrisk) | 5 cm |
| Produkttype | Erstatningsnål |
| Volumen (metrisk) | 5 til 10 ml |
| Vis mere |