Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udskiftning af mikrocentrifugerotorlåg
Artikelnummer. p-4527846 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
ClickSeal-låg
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10554573
Brand: Thermo Scientific™ 75003406
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kombiner disse erstatnings mikrocentrifugerotorlåg med mikrocentrifugerotoren.
Forene Thermo Scientific™ Udskiftning af mikrocentrifugerotor Låg med mikrocentrifugerotor.
ClickSeal™ Biocontainment låg:
  • Til brug med 24x 1,5/2,0 ml rotor (75003424), PCR 4x 8 Rotor (75003440)
  • Unikt design klikker, når der er lavet ordentlig forsegling, hvilket giver sikkerhed for, at dine prøver er sikkert indeholdt, samt forkorter hentetiden med en klikåbning
  • Med PPSU-rotorlåg kan du se indholdet af rotoren for ekstra sikkerhed og bekvemmelighed
Påskruet låg:
  • Til brug med 36x 0,5 mL Rotor (75003436), Dual Row 18x 2,00,5 ml rotor (75003418), PCR 8x 8 Rotor (75003489)
Bestillingsoplysninger:
Sælges enkeltvis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Skruelåg
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific mikrocentrifugerotorer 75003436, 75003489 og 75003418
Oversigt Påskruet låg