Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udskiftning af mikrocentrifugerotorlåg
Artikelnummer. 10554573 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
ClickSeal-låg
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
10554573 Skruelåg Hver
10177222 ClickSeal-låg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10554573 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003406
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Kombiner disse erstatnings mikrocentrifugerotorlåg med mikrocentrifugerotoren.
Forene Thermo Scientific™ Udskiftning af mikrocentrifugerotor Låg med mikrocentrifugerotor.
ClickSeal™ Biocontainment låg:
  • Til brug med 24x 1,5/2,0 ml rotor (75003424), PCR 4x 8 Rotor (75003440)
  • Unikt design klikker, når der er lavet ordentlig forsegling, hvilket giver sikkerhed for, at dine prøver er sikkert indeholdt, samt forkorter hentetiden med en klikåbning
  • Med PPSU-rotorlåg kan du se indholdet af rotoren for ekstra sikkerhed og bekvemmelighed
Påskruet låg:
  • Til brug med 36x 0,5 mL Rotor (75003436), Dual Row 18x 2,00,5 ml rotor (75003418), PCR 8x 8 Rotor (75003489)
Bestillingsoplysninger:
Sælges enkeltvis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific mikrocentrifugerotorer 75003436, 75003489 og 75003418
Oversigt Påskruet låg
Produkttype Skruelåg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.