Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udskiftning af mikrocentrifugerotorlåg
Artikelnummer. 10177222 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
ClickSeal Låg
Skrue-på-låg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10177222 ClickSeal Låg Hver
10554573 Skrue-på-låg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10177222 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2980.00 DKK
    2820.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 159.06 DKK
    5% Slukket
På lager
Kombiner disse erstatnings mikrocentrifugerotorlåg med mikrocentrifugerotoren.
Forene Thermo Scientific™ Udskiftning af mikrocentrifugerotor Låg med mikrocentrifugerotor.
ClickSeal™ Biocontainment låg:
  • Til brug med 24x 1,5/2,0 ml rotor (75003424), PCR 4x 8 Rotor (75003440)
  • Unikt design klikker, når der er lavet ordentlig forsegling, hvilket giver sikkerhed for, at dine prøver er sikkert indeholdt, samt forkorter hentetiden med en klikåbning
  • Med PPSU-rotorlåg kan du se indholdet af rotoren for ekstra sikkerhed og bekvemmelighed
Påskruet låg:
  • Til brug med 36x 0,5 mL Rotor (75003436), Dual Row 18x 2,00,5 ml rotor (75003418), PCR 8x 8 Rotor (75003489)
Bestillingsoplysninger:
Sælges enkeltvis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 24 x 1,5/2 mL rotor (75003424), PCR 4 x 8 rotor
Oversigt ClickSeal™ Biocontainment låg
Produkttype ClickSeal Låg