Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udskiftningstætninger til Thermo Scientific™ MicroClick og 8 x 8 PCR Strip rotorer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
ClickSeal Biocontainment Lid
Ekstra O-ring
Til brug med (udstyr):
MicroClick 24 x 2 Rotor
MicroClick 30 x 2 and 8 x 8 PCR Strip Rotors
Rotorlåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
En række muligheder for sikker lukning på mikrocentrifugerotorer for at hjælpe med at indeholde prøver.
- O-ringe til indvendige og udvendige tætninger
- ClickSeal låg for optimal bioindeslutning
- Fås til en række forskellige størrelser og modeller
Tekniske data
Tekniske data
Type | ClickSeal Biocontainment Lid |
Til brug med (udstyr) | MicroClick 24 x 2 Rotor |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Udskiftningstætninger til Thermo Scientific™ MicroClick og 8 x 8 PCR Strip rotorer >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion