Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udskiftningstætninger til Thermo Scientific™ MicroClick og 8 x 8 PCR Strip rotorer
Artikelnummer. 15145283 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
ClickSeal Biocontainmentslåg
O-ring
Til brug med (udstyr):
MicroClick 24 x 2 rotor
MicroClick 30 x 2 og 8 x 8 PCR-strimmelrotorer
Rotorlåg
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15145283 O-ring Rotorlåg Hver
15165273 ClickSeal Biocontainmentslåg MicroClick 24 x 2 rotor Hver
15125263 O-ring MicroClick 30 x 2 og 8 x 8 PCR-strimmelrotorer Hver
15114933 ClickSeal Biocontainmentslåg MicroClick 30 x 2 og 8 x 8 PCR-strimmelrotorer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15145283 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003405
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En række muligheder for sikker lukning på mikrocentrifugerotorer for at hjælpe med at indeholde prøver.
  • O-ringe til indvendige og udvendige tætninger
  • ClickSeal låg for optimal bioindeslutning
  • Fås til en række forskellige størrelser og modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Rotorlåg
Produkttype O-ring