Få mere at vide
SCAT Udskiftningslåg til tragt MARCO V2.0 - Ledende
Shop alle SCAT Europe produkter
Til brug med (udstyr):
Tragt MARCO V2.0
Beskrivelse
- Udskiftningslåg
- Til tragt MARCO, V2.0
- Sort
- Elektrostatisk ledende
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Højde (metrisk) | 20 mm |
| Farve | Blå/hvid |
| Til brug med (udstyr) | Tragt MARCO V2.0 |
| Diameter (engelsk) Top | 140 mm |
| Produkttype | Udskiftningslåg |