Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udskiftning af lågsamlinger og tætninger til Fiberlite™ F14-6 x 250y rotorer med fast vinkel
Artikelnummer. 15358043
Til brug med (udstyr):
Fiberlite F14S-6x250y
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15358043
Brand: Thermo Scientific™ 022062034
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse erstatningslågsamlinger og tætninger med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y rotorer med fast vinkel.
Brug disse Thermo Scientific™ Udskiftning af lågsamlinger og tætninger til Fiberlite™ F14-6 x 250y med de tilhørende fastvinklede rotorer.
Inkluderer:
O-ring genopfriskningskit inkluderer fem O-ringe, tre O-rings fedtpakker og 4 oz. FiberClene Lab Cleaner (017-0024)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Låg O-ring
Til brug med (udstyr) Fiberlite F14S-6x250y
Oversigt Til FiberLite F14S-6x250y