Få mere at vide
Cole-Parmer™ Udskiftningsartikler til Freezer/Mill™ Slibehætteglassæt
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Produkttype:
Center Cylinder
Endestik
Udskiftning af Impactor
Materiale:
Polycarbonat
Rustfrit stål (440 C)
Til brug med (udstyr):
6801 stort slibehætteglassæt og 6871 stort Cr-frit slibehætteglassæt
6881 hætteglassæt
Spex SamplePrep Freezer/Mill Kryogen kværn
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 4
Beskrivelse
- Velegnet til brug med Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ slibehætteglassæt
- Optimer din ydeevne Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ slibehætteglassæt med en bred vifte af slibebolde, der passer til din anvendelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Center Cylinder |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Spex SamplePrep Freezer/Mill Kryogen kværn |
| Materiale | Polycarbonat |
| Model- | Cole-Parmer Freezer/Mill |
| Emballagemængde | 20 Pk. |
| Sample Volume (engelsk) | 0,01 til 0,13 oz. |
| Prøvevolumen (metrisk) | 0,5 til 4 ml |