Beskrivelse
- Vælg den spænding, der passer til din varmeforsegler.
Tekniske data
Tekniske data
| Temperatur (metrisk) | 399 °C |
| Type | Udskiftning af varmeelement |
| Til brug med (applikation) | Til Heat Sealer |
| Længde (metrisk) | 203.2 mm |
| Bredde (metrisk) | 5.08 mm |
| Spænding | 230 V |