Få mere at vide
A.I.E Udskiftningsvarmeelement til Heat Sealers
Artikelnummer. 13443719 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Til Heat Sealer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
13443719 Til Heat Sealer Hver
1 options
Artikelnummer. 13443719 Leverandør A.I.E Leverandørnr. 0301885
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 DKK
    382.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 59.95 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Udskift hurtigt og nemt varmeelementet på din varmeforsegler.
  • Model 03018-80 udskiftningsvarmeelementsæt er kompatibelt med 03018-10 varmeforsegler.
  • Model 03018-85 udskiftningsvarmeelementsæt er kompatibelt med 03018-15 varmeforsegler.
Spezifikation
Temperatur (metrisk) 399 °C
Type Udskiftning af varmeelement
Til brug med (applikation) Til Heat Sealer
Længde (metrisk) 304.8 mm
Bredde (metrisk) 5.08 mm
Spænding 230 V
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.