Få mere at vide
Klever Udskiftningshoved (bredere skåret hoved med skraber)
Artikelnummer. 17709017
Skift visning
Mængde:
12 stk./pakke
Artikelnummer. Mængde
17709017 12 stk./pakke
1 options
Artikelnummer. 17709017 Leverandør Klever Leverandørnr. KCJXH35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3305.00 DKK
    2899.39 DKK / Pakke med 240
    Spare 405.61 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Udskiftningshoved (bredere skåret hoved med skraber) til brug med Klever X-Change sikkerhedsskærere.
  • '35' klingehoved med bred adgang, derfor velegnet til tykkere materialer.
  • Med skraber og integreret tapesplitter.
  • Til sikkerhedsknive Klever XChange og Klever XChange Plus.
  • Særlig sikker takket være skjult klinge.
Tekniske data
Produkttype Udskiftningshoved
Til brug med (udstyr) Safety Knives Klever XChange og Klever XChange Plus
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Mængde 12 stk./pakke