Få mere at vide
Klever Udskiftningshoved (bredere skåret hoved)
Artikelnummer. 17799007
Skift visning
Mængde:
12 stk./pakke
Artikelnummer. Mængde
17799007 12 stk./pakke
1 options
Artikelnummer. 17799007 Leverandør Klever Leverandørnr. KCJXH30X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3305.00 DKK
    2899.39 DKK / Pakke med 240
    Spare 405.61 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Grønt erstatningshoved (bredere skåret hoved) til brug med Klever X-Change sikkerhedsskærere.
  • Forsænket klinge reducerer snitskader og beskadiget gods.
  • Klipper kasser, film, tape og tusindvis flere applikationer.
  • Ergonomisk soft touch håndtag reducerer håndtræthed og stress.
  • Innovativ metalbåndsplitter
  • Højeste sikkerhedsniveau
  • Fås også i udskiftelige smalle og multifunktionelle brede hoveder
  • Vores antimikrobielle middel Kleen™ sikkerhedsskærere anvender et antimikrobielt materiale, der hæmmer væksten af bakterier, der kan påvirke dette produkt.
  • De antimikrobielle egenskaber beskytter ikke brugere eller andre mod bakterier, vira, bakterier eller andre sygdomsorganismer.
  • Rengør og vask dette produkt grundigt i henhold til din branches retningslinjer.
  • Den aktive antimikrobielle komponent er en del af formuleringen, så den vil ikke vaskes af eller slides væk. Dette er ikke en belægning eller behandling; det er en integreret ingrediens.
Tekniske data
Bladmateriale Kulstofstål
Produkttype Udskiftningshoved
Til brug med (udstyr) Kleen™ XChange KCJ-XC-30X
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Mængde 12 stk./pakke