Få mere at vide
BRAND™ Udskiftning af udløbsrør skruelåg til BRAND Dispensette S Dispensere på flaske
Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
Dispensette™ S Økologisk≥ 25 ml, nominelle volumener 25, 50 og 100 ml
Materiale:
Polypropylen
Farve:
Hvid/gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 706018 er til Dispensette S (rød trim) dispensere med en nominel (maks.) kapacitet på 10 ml eller mindre
- 706019 er til Dispensette S (rød trim) dispensere med en nominel (maks.) kapacitet på 25 ml eller større
- 706025 er til Dispensette S Økologiske (gule) dispensere med en nominel (maks.) kapacitet på 5 mL eller 10 mL
- 706027 er til Dispensette S Økologiske (gule) dispensere med en nominel (maks.) kapacitet på 25 ml eller større
- 706029 er til Dispensette S Trace Analysis (hvid/klar trim) dispensere, eller Dispensette S eller S Organiske modeller med en nominel kapacitet på 10 ml eller mindre og forbedret kemisk kompatibilitet er påkrævet
- 706031 er til Dispensette S- og S Organimc-modeller med en nominel kapacitet på 25 ml eller større og forbedret kemisk kompatibilitet er påkrævet.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid/gul |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Dispensering til almen brug |
| Til brug med (udstyr) | Dispensette™ S Økologisk≥ 25 ml, nominelle volumener 25, 50 og 100 ml |
| Inkluderer | Skruehætte, hængslet rem |
| Sterilitet | Ikke steril |