Få mere at vide
Electrothermal™ Udskiftning Digi-Mantle varmepatron
Artikelnummer. 11777873
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11777873 1000 ml Hver
11757873 250 ml Hver
11767873 500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11777873 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 3620409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9220.00 DKK
    6306.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 2913.63 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Gør det muligt at omrøre en rundbundet kolbe og opvarme den til en elementtemperatur på 450 °C. Electrothermal™ Erstatnings Digi-Mantle Heater Cartridge bruger præcis elektronisk kontrol til at give nøjagtige temperatur- og omrøringsmålinger.
  • Til brug med OMCA Digital Controller.
  • Rør og opvarm rundbundede kolber op til en elementtemperatur på 450 °C
  • Bruger præcis elektronisk kontrol til at give et nøjagtigt mål for temperatur og omrøring.
  • Modulært design gør det muligt at udskifte varmepatroner af forskellige størrelser ved hjælp af den samme OMCA digitale controller som base
  • Omkostningseffektiv og alsidig
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Til brug med OMCA Digi-Mantle
Produkttype Udskiftning af varmepatron