Få mere at vide
Electrothermal™ Udskiftning Digi-Mantle varmepatron
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med OMCA Digital Controller.
- Rør og opvarm rundbundede kolber op til en elementtemperatur på 450 °C
- Bruger præcis elektronisk kontrol til at give et nøjagtigt mål for temperatur og omrøring.
- Modulært design gør det muligt at udskifte varmepatroner af forskellige størrelser ved hjælp af den samme OMCA digitale controller som base
- Omkostningseffektiv og alsidig
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Til brug med | OMCA Digi-Mantle |
| Produkttype | Udskiftning af varmepatron |