Få mere at vide
Electrothermal™ Udskiftning Digi-Mantle varmepatron
Artikelnummer. 11757873
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11757873 250 ml Hver
11767873 500 ml Hver
11777873 1000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11757873 Leverandør Electrothermal™ Leverandørnr. 3620401
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør det muligt at omrøre en rundbundet kolbe og opvarme den til en elementtemperatur på 450 °C. Electrothermal™ Erstatnings Digi-Mantle Heater Cartridge bruger præcis elektronisk kontrol til at give nøjagtige temperatur- og omrøringsmålinger.
  • Til brug med OMCA Digital Controller.
  • Rør og opvarm rundbundede kolber op til en elementtemperatur på 450 °C
  • Bruger præcis elektronisk kontrol til at give et nøjagtigt mål for temperatur og omrøring.
  • Modulært design gør det muligt at udskifte varmepatroner af forskellige størrelser ved hjælp af den samme OMCA digitale controller som base
  • Omkostningseffektiv og alsidig
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Til brug med OMCA Digi-Mantle
Produkttype Udskiftning af varmepatron