Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftning Deuterium Lampe Til Shimadzu UV og synlig HPLC-detektor
Artikelnummer. 13014120
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Shimadzu HPLC-detektor
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
13014120 Shimadzu HPLC-detektor
1 options
Artikelnummer. 13014120 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 1194126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6730.00 DKK
    5087.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1643.00 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Fisherbrand™ Udskiftning Deuterium Lampe Til Shimadzu UV og synlig HPLC-detektor har 2000 timer eller 12 måneders holdbarhed.
  • Lang levetid
  • Drop-in OEM udskiftning
  • Sporbar ved serienummer
Ordreinfo
Kat. nr. 14-500-725 kan sammenlignes med Shimadzu del 228-34016-02.
Overholdelse
WEEE- og ROHS-kompatibel
Tekniske data
Lyskilde Deuterium
Til brug med (udstyr) Shimadzu HPLC-detektor
Produkttype Udskiftningsdetektorlampe