Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftning Deuterium Lampe til Agilent UV og synlig HPLC-detektor
Artikelnummer. 15192738
Skift visning
Til brug med (udstyr):
1100 DAD, 8453 HPLC-detektor
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15192738 1100 DAD, 8453 HPLC-detektor
1 options
Artikelnummer. 15192738 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 1194112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6525.00 DKK
    6014.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 510.38 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Udskiftning Deuterium Lampe til Agilent UV og synlig HPLC-detektor har 2000 timer eller 12 måneders holdbarhed.
  • Lang levetid
  • Drop-in OEM udskiftning
  • Sporbar ved serienummer
Overholdelse
WEEE- og ROHS-kompatibel
Tekniske data
Lyskilde Deuterium
Vægt (engelsk) 0.36 lb.
Vægt (metrisk) 0.16 kg
Oversigt Vare 14-500-721 kan sammenlignes med Agilent varenummer 2140-0605.
Til brug med (udstyr) 1100 DAD, 8453 HPLC-detektor
Produkttype Detektor lampe