Få mere at vide
Vici Valco Instruments™ Udskiftning af skærehjul
Artikelnummer. 12782680
:
Produkttype: Udskiftningsskærehjul
Artikelnummer. 12782680
Brand: Vici Valco Instruments™ JR793
Tekniske data
Type Udskiftning af skærehjul
Til brug med (applikation) Skæring 1/16 in. og 1/8 in. SS rør
Til brug med (udstyr) Rørskærer i rustfrit stål