Få mere at vide
3M™ Erstatningsglas af klar acetat
Artikelnummer. 15779807 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
3M™ Sikkerhedsbriller 2890A / 2890SAS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15779807 3M™ Sikkerhedsbriller 2890A / 2890SAS Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 15779807 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000061925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2085.00 DKK
    1315.34 DKK / Pakke med 20
    Spare 769.66 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 25-01-2027
3M™ Erstatningsglas af klar acetat til brug med 3M™ Sikkerhedsbriller 2890A / 2890SAS.
  • Udskiftning af acetat linse til 3M™ Sikkerhedsbriller 2890A / 2890SAS
  • Øget holdbarhed med en ekstremt ridsefast belægning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsefarve Klar
Produkttype Udskiftningslinse
Til brug med (udstyr) 3M™ Sikkerhedsbriller 2890A / 2890SAS
Linse materiale Acetat