Få mere at vide
Thermo Scientific™ Replacement Bulbs for Spectrophotometers
Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Halogenpære
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Avoid getting sidetracked by a burned-out bulb.
Tekniske data
Tekniske data
| Lyskilde | Tungsten Halogen |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Spectrophotometer |
| Produkttype | Halogenpære |