Få mere at vide
UVP Udskiftning af pærer
Artikelnummer. 12863848
Til brug med (udstyr):
B-100 højintensitets UV-lampe
Modeller C-70G, C-71 chromato-vue kabinet
Modeller UVGL-48, ML-49 og UVG-47 UV-lampe
Watt:
6 W
25 W
100 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12863848
Brand: UVP 34000201
Kun null tilbage
Tekniske data
Spænding 115 V
Watt 25 W
Til brug med (udstyr) Modeller C-70G, C-71 chromato-vue kabinet
Inkluderer Udskiftning af 25 W rør/pære
Emballagemængde 1 stk.
Produkttype Udskiftningspære