Få mere at vide
UVP Udskiftning af pærer
Artikelnummer. 12822969
Til brug med (udstyr):
B-100 højintensitets UV-lampe
Modeller C-70G, C-71 chromato-vue kabinet
Modeller UVGL-48, ML-49 og UVG-47 UV-lampe
Watt:
6 W
25 W
100 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12822969
Brand: UVP 34001401
Kun null tilbage
Tekniske data
Spænding 115 V
Watt 6 W
Bølgelængde 365/254 nm
Dimensioner (L x B) 9,5 x 2,8 tommer. (24,1 x 7,1 cm)
Til brug med (udstyr) Modeller UVGL-48, ML-49 og UVG-47 UV-lampe
Inkluderer Erstatningsrør på 6 W
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Længde (metrisk) 24.1 cm
Emballagemængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 2,8 tommer
Bredde (metrisk) 7.1 cm
Produkttype Udskiftningspære