Få mere at vide
Fisherbrand™ Replacement Bottle Probe
Shop alle Fisherbrand produkter
Sondetype:
Solid-state
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Waterproof solid-state probe
- For sentry thermometer
- Sensor and 10-foot cable may be placed underwater, in refrigerator or freezer
- with 3.048m cable
- Temp. Range: -50 to +70°C
Tekniske data
Tekniske data
| Sondetype | Solid-state |
| Til brug med (udstyr) | Sentry Thermometer, no. 4121 |