Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Udskiftningsblade til Box Top Dispenser
Artikelnummer. 16390402 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
23 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
16390402 23 mm
1 options
Artikelnummer. 16390402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00 DKK
    97.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.13 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tre pakke udskiftningsblade til bokstop dispenser
Til brug med Parafilm Box Top
Tekniske data
Bladmateriale Rustfrit stål
Produkttype Klinge
Til brug med (applikation) Skæring
Størrelse 23 x 19 x 25 mm
Længde (engelsk) 0,91 tommer.
Længde (metrisk) 23 mm
Til brug med (udstyr) Parafilm Box Top
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Mængde 3