Få mere at vide
Grant Instruments™ Erstatningskurv til Grant ultralydsbade
Artikelnummer. 11481008
Til brug med (udstyr):
XUB12 ultralydsbad
XUB18 ultralydsbad
XUB25 ultralydsbad
XUB5 ultralydsbad
XUBA1 ultralydsbad
XUBA3 ultralydsbad
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11481008
Brand: Grant Instruments™ XAB5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet specifikt til at generere maksimal ultralydsaktivitet. Grant Instruments™ Udskiftningskurv til Grant Ultrasonic Baths forhindrer operatører i at komme i kontakt med kemiske opløsninger.
  • Rustfri stålkonstruktion
  • Fungerer sammen med låg for at skabe en drypopsamlingsenhed
  • Forhindrer brugeren i at komme i kontakt med kemiske opløsninger
  • Forhindrer genstande i at hvile på indersiden af tankvæggen
  • Til brug med Grant Ultrasonic Baths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) XUB5 ultralydsbad
Materiale Rustfrit stål
Størrelse (WxDxH) 265 x 120 x 140 mm