Få mere at vide
Grant Instruments™ Erstatningskurv til Grant ultralydsbade
Til brug med (udstyr):
XUB12 ultralydsbad
XUB18 ultralydsbad
XUB25 ultralydsbad
XUB5 ultralydsbad
XUBA1 ultralydsbad
XUBA3 ultralydsbad
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfri stålkonstruktion
- Fungerer sammen med låg for at skabe en drypopsamlingsenhed
- Forhindrer brugeren i at komme i kontakt med kemiske opløsninger
- Forhindrer genstande i at hvile på indersiden af tankvæggen
- Til brug med Grant Ultrasonic Baths
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | XUBA3 ultralydsbad |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Størrelse | (WxDxH) 208 x 115 x 98 mm |