Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftningsbundbakke til urørte vandbade
Artikelnummer. p-8014644
Til brug med (udstyr):
Sub Aqua Pro 12L
Sub Aqua Pro 18/26L
Sub Aqua Pro 2 l
Sub Aqua Pro 2S og 5L, JB Nova 5L og JB Academy 5L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11436417
Brand: Grant Instruments™ AQBT12
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Påkrævet, hvis fladbundede kolber skal placeres direkte på bunden af karret. Grant Instruments Udskiftningsbundbakke til urørte vandbade fremmer termisk konvektion i badet.
  • Til brug med Sub Aqua Pro Serie urørt vandbad
  • Vælg et stativ, der passer til 2, 5, 12 eller 26 L tankstørrelse
  • Reoler leveres som standard ved køb af en Sub Aqua Pro Uoprørt vand Bad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Sub Aqua Pro 12L
Type Bundbakke
Materiale Polycarbonat