Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftningsbundbakke til urørte vandbade
Beskrivelse
- Til brug med Sub Aqua Pro Serie urørt vandbad
- Vælg et stativ, der passer til 2, 5, 12 eller 26 L tankstørrelse
- Reoler leveres som standard ved køb af en Sub Aqua Pro Uoprørt vand Bad
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Sub Aqua Pro2S, 5L JB Nova/Academy |
| Type | Bundbakke |
| Materiale | Polycarbonat |