Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftningsbundbakke til urørte vandbade
Til brug med (udstyr):
Sub Aqua Pro 12L
Sub Aqua Pro 18/26L
Sub Aqua Pro 2 l
Sub Aqua Pro 2S og 5L, JB Nova 5L og JB Academy 5L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med Sub Aqua Pro Serie urørt vandbad
- Vælg et stativ, der passer til 2, 5, 12 eller 26 L tankstørrelse
- Reoler leveres som standard ved køb af en Sub Aqua Pro Uoprørt vand Bad
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Sub Aqua Pro 2 l |
| Type | Bundbakke |
| Materiale | Polycarbonat |