Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftningsbundbakke til urørte vandbade
Artikelnummer. 11446417
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Sub Aqua Pro 12L
Sub Aqua Pro 18/26L
Sub Aqua Pro 2 l
Sub Aqua Pro2S, 5L JB Nova/Academy
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11446417 Sub Aqua Pro 18/26L Hver
11436417 Sub Aqua Pro 12L Hver
11486407 Sub Aqua Pro 2 l Hver
11496407 Sub Aqua Pro2S, 5L JB Nova/Academy Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11446417 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. AQBT26
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    451.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 58.64 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Påkrævet, hvis fladbundede kolber skal placeres direkte på bunden af karret. Grant Instruments Udskiftningsbundbakke til urørte vandbade fremmer termisk konvektion i badet.
  • Til brug med Sub Aqua Pro Serie urørt vandbad
  • Vælg et stativ, der passer til 2, 5, 12 eller 26 L tankstørrelse
  • Reoler leveres som standard ved køb af en Sub Aqua Pro Uoprørt vand Bad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Sub Aqua Pro 18/26L
Type Bundbakke
Materiale Polycarbonat