Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Erstatningsflaske på 3,8 liter vakuumsug
Artikelnummer. 15785673
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3.8 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15785673 3.8 L
1 options
Artikelnummer. 15785673 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. H919917036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.00 DKK
    387.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 27.91 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Erstatningsflaske til produkt 15219677
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3.8 L
Farve Blå
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 1
Mængde 1
Til brug med (udstyr) Vacuum Aspirator flaske 15219677
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 1 gal.