Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Erstatningsflaske på 1,9 liter vakuumsug
Artikelnummer. 15775673
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1.9 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15775673 1.9 L
1 options
Artikelnummer. 15775673 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. H919917032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00 DKK
    338.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 25.36 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Erstatningsflaske til produkt 12992550
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1.9 L
Farve Blå
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 1
Mængde 1
Til brug med (udstyr) Vacuum Aspirator flaske 12992550