Få mere at vide
Trajan™ Udskifteligt stempel i nålesæt
Nålemåler:
23 G
26 G
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1, 0,5μ L
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,63 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Høj præcision og nøjagtighed til små volumen injektioner
- Udskiftningsstempel/nålesæt
- Kits matches. Nåle og stempler skal udskiftes som et sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (spids) |
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.47 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0,47 mm |
| Produkttype | Erstatningsnål og stempel: NP0.5B-HP-0.47 |
| Volumen (metrisk) | 0,5μ L |
| Længde (metrisk) nål | 42 mm |
| Nålespids stil | Kegle |
| Til brug med (udstyr) | Sprøjter (0,5 μL) |