missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Repirinast-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Repirinast-d4 |
| CAS | 1329836-95-4 |
| Molekylær formel | C20H17D4NO5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5,6-Dihydro-7,8-dimethyl-4,5-dioxo-4H-pyrano[3,2-c]quinoline-2-carboxylic Acid 3-Methylbutyl-d4 Ester, MY 5116-d4, Romet-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO5/c1-10(2)7-8-25-20(24)15-9-14(22)16-18(26-15)13-6-5-11(3)12(4)17(13)21-19(16)23/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3,(H,21,23)/i7D2,8D2 |
| SMIL | O=C1NC2=C(C)C(C)=CC=C2C3=C1C(C=C(C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C)C)=O)O3)=O |
| IUPAC navn | 3-methylbutyl-1,1,2,2-d4 7,8-dimethyl-4,5-dioxo-5,6-dihydro-4H-pyrano[3,2-c]quinoline-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.41 |
| Formel vægt | 359.17 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?