Få mere at vide
Repirinast (>80%), TRC
Artikelnummer. 30428538
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30428538 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30428538 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR14456010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Repirinast
CAS 73080-51-0
Molekylær formel C20 H21 N O5
Mængde 10 mg
Synonym 4H-Pyrano[3,2-c]quinoline-2-carboxylic acid','5,6-dihydro-7,8-dimethyl-4,5-dioxo-','3-methylbutyl Ester, MY 5116, Romet
InChI formel InChI=1S/C20H21NO5/c1-10(2)7-8-25-20(24)15-9-14(22)16-18(26-15)13-6-5-11(3)12(4)17(13)21-19(16)23/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3,(H,21,23)
SMIL CC(C)CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=C(O1)c3ccc(C)c(C)c3NC2=O
IUPAC navn 3-methylbutyl 7,8-dimethyl-4,5-dioxo-6H-pyrano[3,2-c]quinoline-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 355.38
Formel vægt 355.142