missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Repirinast (>80%), TRC

Artikelnummer. 30413869
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413869 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413869 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR144560100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Repirinast
CAS 73080-51-0
Molekylær formel C20 H21 N O5
Mængde 100 mg
Synonym 4H-Pyrano[3,2-c]quinoline-2-carboxylic acid','5,6-dihydro-7,8-dimethyl-4,5-dioxo-','3-methylbutyl Ester, MY 5116, Romet
InChI formel InChI=1S/C20H21NO5/c1-10(2)7-8-25-20(24)15-9-14(22)16-18(26-15)13-6-5-11(3)12(4)17(13)21-19(16)23/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3,(H,21,23)
SMIL CC(C)CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=C(O1)c3ccc(C)c(C)c3NC2=O
IUPAC navn 3-methylbutyl 7,8-dimethyl-4,5-dioxo-6H-pyrano[3,2-c]quinoline-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 355.38
Formel vægt 355.142
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.