Få mere at vide
Rephile™ RephiSolo P Pakke 3
Artikelnummer. 15489719 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vandrensningssystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15489719 Vandrensningssystem Hver
1 options
Artikelnummer. 15489719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2007.53 DKK
    1631.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 375.82 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-05-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt er designet til at fjerne størstedelen af partiklerne, organiske forbindelser og klor fra postevand for at beskytte RO-membraner.
RephiDuo P Pack 3 til Elix™ og Rios-systemer™ . Sammenligneligt med PR0G00003.
Kompatibel med følgende Millipore™ systemer:
  • AFS 8/8D/16/16D™
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
Tekniske data
Autoklaverbar Kan ikke autoklaveres
Til brug med (udstyr) Vandrensningssystem
Type Cartidge Kit