Beskrivelse
Dette produkt er designet til at fjerne ioniske og organiske forurenende stoffer under sporniveauet for at matche den vandkvalitet, der kræves til din anvendelse.
Rephile filterpakke. Sammenlignelig med QPAK00TIX.
Kompatibel med følgende Millipore™ systemer:
- Milli-Q Direct™
Kun kompatible med systemer fremstillet før 2013.
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Kan ikke autoklaveres |
| Til brug med (udstyr) | Vandrensningssystem |
| Type | Cartidge Kit |