Beskrivelse
Dette produkt er designet til at fjerne ioniske og organiske forureninger ned til sporniveauer fra DI rent vand.
RephiDuo U Pack 2 til MilliQ-systemer Century™ . Sammenlignelig med QGARD00D2.
Kompatibel med følgende Millipore™ systemer:
- Milli-Q Akademisk™
- Milli-Q Biocel™
- Milli-Q Element™
- Milli-Q Gradient™
- Milli-Q Syntese™
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Kan ikke autoklaveres |
| Til brug med (udstyr) | Vandrensningssystem |
| Type | Cartidge Kit |