Beskrivelse
Dette produkt er designet til at fjerne ioniske og organiske forurenende stoffer under sporniveauet for at matche den vandkvalitet, der kræves til din anvendelse. Et 0,2 μm kapselfilter er inkluderet for at fjerne bakterier og partikler over 0,2 μm størrelse. Til brug med DI-fodervand.
RephiDuo S Pack 2 Kit til ældre MilliQ Simplicity™ og Synergy™ systemer. Sammenlignelig med SIMPAKKD2.
Kompatibel med følgende Millipore™ systemer:
- Milli-Q Simplicity™
- Milli-Q Synergy™
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Kan ikke autoklaveres |
| Til brug med (udstyr) | Vandrensningssystem |
| Type | Cartidge Kit |