Få mere at vide
Rephile™ RephiDuo S Pakke 1 Sæt
Artikelnummer. 15479749 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vandrensningssystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15479749 Vandrensningssystem Hver
1 options
Artikelnummer. 15479749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3418.65 DKK
    2784.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 634.54 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-05-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt er designet til at fjerne ioniske og organiske forurenende stoffer under sporniveauet for at matche den vandkvalitet, der kræves til din anvendelse.
Dette produkt er designet til at fjerne ioniske og organiske forurenende stoffer under sporniveauet for at matche den vandkvalitet, der kræves til din anvendelse. Et 0,2 μm kapselfilter er inkluderet for at fjerne bakterier og partikler over 0,2 μm størrelse. Til brug med RO fodervand.
RephiDuo S Pack 1 Kit til ældre MilliQ Simplicity™ og Synergy™ systemer. Sammenlignelig med SIMPAKKR1.
Kompatibel med følgende Millipore™ systemer:
  • Milli-Q Simplicity™
  • Milli-Q Synergy™
Ansvarsfraskrivelse: Disse produkter er fremstillet af Rephile. Rephile er ikke tilknyttet eller godkendt af Merck™.
Tekniske data
Autoklaverbar Kan ikke autoklaveres
Til brug med (udstyr) Vandrensningssystem
Type Cartidge Kit