Få mere at vide
Wuhan Zhongze Trading Co Ltd™ RephiDuo P Pack S2
Artikelnummer. 15419739 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Wuhan Zhongze Trading Co Ltd™ RephiDuo P S2
Artikelnummer.
15419739 Wuhan Zhongze Trading Co Ltd™ RephiDuo P S2
1 options
Artikelnummer. 15419739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2843.55 DKK
    2610.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 233.07 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 24-05-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
RephiDuo P-pakke S2 for Elix og Rios-systemer.
RephiDuo P-pakke S2 for Elix og Rios-systemer. Sammenligneligt med MILPR0G0T0S2.
  • Dette produkt er designet til at fjerne store partikler og organiske forbindelser, blødgøre vand og fjerne klor fra postevand for at beskytte RO-membranerne.
Tekniske data
Type Vandrensningssystem